Läs mer
4-Bromobenzoic acid, 97%
Produktkod. 10376740 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10376740 100 g Plastflaska 100g
10654812 25 g Plastflaska 25g
10157643 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10376740 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148701000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 586-76-5 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 586-76-5
Molekylformel C7H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 201.02
MDL-nummer MFCD00002529
InChI-nyckel TUXYZHVUPGXXQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzoic acid, benzoic acid, 4-bromo, p-carboxybromobenzene, benzoic acid, p-bromo, p-bromobenzenecarboxylic acid, 4-bromo-benzoic acid, 4-brom-benzoesaeure, 4-carboxybromobenzene, para bromo benzoic acid, 4bromo-benzoic acid
PubChem CID 11464
ChEBI CHEBI:60698
IUPAC-namn 4-brombensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzoic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 251°C to 256°C
Färg Brun-rosa till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel BrC6H4CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 09, 351
Merck Index 15, 1415
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 201.02
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.