Läs mer
4-Bromobenzoic acid, 97%
Beskrivning
4-Brombensoesyra användes för att studera det metaboliska ödet för 2-,3- och 4-brombensoesyror vid inkubation av hepatocyter från råtta med hjälp av högtemperaturvätskekromatografi. Det användes för bromspecifik detektion av metaboliterna av 2-,3- och 4-brombensoesyra i urin och galla hos råttor genom induktivt kopplad plasmamasspektrometri. Det används också som en mellanprodukt för syntes av jordbrukskemikalier, farmaceutiska, kemiska mellanprodukter och flytande kristaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-Brombensoesyra användes för att studera det metaboliska ödet för 2-,3- och 4-brombensoesyror vid inkubation av hepatocyter från råtta med hjälp av högtemperaturvätskekromatografi. Det användes för bromspecifik detektion av metaboliterna av 2-,3- och 4-brombensoesyra i urin och galla hos råttor genom induktivt kopplad plasmamasspektrometri. Det används också som en mellanprodukt för syntes av jordbrukskemikalier, farmaceutiska, kemiska mellanprodukter och flytande kristaller.
Löslighet
Något löslig i varmt vatten. Lösligt i alkohol och eter.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromobenzoic acid |
| Smältpunkt | 253°C to 258°C |
| Densitet | 1.894 |
| Odör | Odorless |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 1906923 |
| Merck Index | 14,1408 |
| Löslighetsinformation | Slightly soluble in hot water. Soluble in alcohol and ether. |
| Formel vikt | 201.02 |
| Procent renhet | ≥98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.