Läs mer
4-Bromobenzoic acid, 97%
Produktkod. 11434174
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434174 500 g 500g
11414174 25 g 25g
11424174 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434174 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12518.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 586-76-5 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
4-Brombensoesyra användes för att studera det metaboliska ödet för 2-,3- och 4-brombensoesyror vid inkubation av hepatocyter från råtta med hjälp av högtemperaturvätskekromatografi. Det användes för bromspecifik detektion av metaboliterna av 2-,3- och 4-brombensoesyra i urin och galla hos råttor genom induktivt kopplad plasmamasspektrometri. Det används också som en mellanprodukt för syntes av jordbrukskemikalier, farmaceutiska, kemiska mellanprodukter och flytande kristaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Brombensoesyra användes för att studera det metaboliska ödet för 2-,3- och 4-brombensoesyror vid inkubation av hepatocyter från råtta med hjälp av högtemperaturvätskekromatografi. Det användes för bromspecifik detektion av metaboliterna av 2-,3- och 4-brombensoesyra i urin och galla hos råttor genom induktivt kopplad plasmamasspektrometri. Det används också som en mellanprodukt för syntes av jordbrukskemikalier, farmaceutiska, kemiska mellanprodukter och flytande kristaller.
Löslighet
Något löslig i varmt vatten. Lösligt i alkohol och eter.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 586-76-5
Molekylformel C7H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 201.02
MDL-nummer MFCD00002529
InChI-nyckel TUXYZHVUPGXXQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzoic acid, benzoic acid, 4-bromo, p-carboxybromobenzene, benzoic acid, p-bromo, p-bromobenzenecarboxylic acid, 4-bromo-benzoic acid, 4-brom-benzoesaeure, 4-carboxybromobenzene, para bromo benzoic acid, 4bromo-benzoic acid
PubChem CID 11464
ChEBI CHEBI:60698
IUPAC-namn 4-brombensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzoic acid
Smältpunkt 253°C to 258°C
Densitet 1.894
Odör Odorless
Kvantitet 500 g
Beilstein 1906923
Merck Index 14,1408
Löslighetsinformation Slightly soluble in hot water. Soluble in alcohol and ether.
Formel vikt 201.02
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.