Läs mer
4-bromobensoesyra metylester, TRC
Produktkod. 17953145
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17953145 100 g
17914395 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17953145 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB680245100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-42-1
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.04
Synonym 1-Bromo-4-(methoxycarbonyl)benzene, 4-Methoxycarbonyl-1-bromobenzene, 4-Methoxycarbonylphenyl Bromide, Methyl 4-Bromobenzoate, Methyl p-Bromobenzoate, NSC 9392, p-Bromobenzoic Acid Methyl Ester;
IUPAC-namn Metyl 4-bromobenzoat
LEDER COC(=O)c1ccc(Br)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzoic Acid Methyl Ester
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
Formel vikt 213.9629