Läs mer
4-Bromobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromobenzoic Acid |
| CAS | 586-76-5 |
| Molekylformel | C7H5BrO2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 4-Bromobenzoic Acid, p-Bromobenzoic Acid, 4-Bromobenzenecarboxylic Acid, 4-Bromobenzoic Acid, NSC 143357, NSC 17582, NSC 176126, p-Bromobenzenecarboxylic Acid, p-Bromobenzoic cid, p-Carboxybromobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-bromobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.02 |
| Formel vikt | 199.9473 |