Läs mer
4-Bromobenzoic hydrazide 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10085503 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10085503 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10085503 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 386460050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzoic hydrazide
CAS 5933-32-4
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 166.0°C to 168.0°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H7BrN2O
Linjär formel BrC6H4C(O)NHNH2
MDL-nummer MFCD00007602
Kvantitet 5 g
Synonym 4-bromobenzhydrazide, p-bromobenzhydrazide, 4-bromobenzoic hydrazide, p-bromobenzohydrazide, p-bromobenzoic acid hydrazide, 4-bromobenzoylhydrazine, 4-bromobenzoic acid hydrazide, benzoic acid, 4-bromo-, hydrazide, 4-bromo-benzoic acid hydrazide, p-bromobenzoylhydrazine
InChI-nyckel UYIMBYKIIMYFPS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)Br
IUPAC-namn 4-bromobenzohydrazide
Molekylvikt (g/mol) 215.05
PubChem CID 22219
Formel vikt 215.05
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromobenzoic hydrazide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.