Läs mer
4-Bromobenzonitrile, 98+%
Produktkod. 11494293
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494293 50 g 50g
11484293 10 g 10g
11404303 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494293 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10914.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 623-00-7 | C7H4BrN | 182.02 g/mol
4-Brombensonitril används som reagens och lösningsmedel. Reaktion av 2-propanol, 4-brombensonitril och NaH i närvaro av 1,5 mol-% Pd2(dba)3 och 3 mol-% (S)-(-)2,2a-bis(di-p-tolylfosfino)-1,la-binaftyl vid °50°C gav 4-bensonitriiel-isolerad 8-procentig isotriiel. Syntesen av 4-cyanobifenyl vid rumstemperatur i en flödesinjektionsmikroreaktor, med användning av en uppburen katalysator, utan tillsats av en bas gav ett produktutbyte av 67,7 ±% (n=6). Detta uppnåddes genom att injicera 4-brombensonitril. 3-aryleringen av 2,5-dimetyltiofen med 4-bromopropiofenon, 4-trifluorometylbrombensen eller 4-brombensonitril gav 3-5 i endast 38-50% utbyte i palladiumkatalyserad direkt 3- eller 4-arylering av bromiderylderivat av tiofenarylderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-Brombensonitril används som reagens och lösningsmedel. Reaktion av 2-propanol, 4-brombensonitril och NaH i närvaro av 1,5 mol% Pd2(dba)3 och 3 mol% (S)-(-)2,2′ -bis(di-p-tolylfosfino)-1,1′ -binaftyl vid 50°°C gav 4-isopropoxibensonitril i 80% isolerat utbyte. Syntesen av 4-cyanobifenyl vid rumstemperatur i en flödesinjektionsmikroreaktor, med användning av en uppburen katalysator, utan tillsats av en bas gav ett produktutbyte av 67,7 ±% (n=6). Detta uppnåddes genom att injicera 4-brombensonitril. 3-aryleringen av 2,5-dimetyltiofen med 4-bromopropiofenon, 4-trifluorometylbrombensen eller 4-brombensonitril gav 3-5 i endast 38-50% utbyte i palladiumkatalyserad direkt 3- eller 4-arylering av bromiderylderivat av tiofenarylderivat.
Löslighet
Mycket svagt löslig i vatten (0,2g/L). Lösligt i alkohol och eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-00-7
Molekylformel C7H4BrN
Molekylvikt (g/mol) 182.02
MDL-nummer MFCD00001811
InChI-nyckel HQSCPPCMBMFJJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzonitrile, benzonitrile, 4-bromo, benzonitrile, p-bromo, 1-bromo-4-cyanobenzene, 4-bromo benzonitrile, 4-cyano-bromobenzene, 4-bromo-4'-cyanobenzene, 4-cyanobromobenzene, bromobenzonitrile-4, 4-bromocyanobenzene
PubChem CID 12162
IUPAC-namn 4-brombensonitril
LEDER BrC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzonitrile
Smältpunkt 111°C to 114°C
Densitet 1.562
Kokpunkt 235°C to 237°C
Flampunkt 130°C (266°F)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2041518
Löslighetsinformation Very slightly soluble in water(0.2g/L). Soluble in alcohol and ether.
Formel vikt 182.03
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.