Läs mer
4-Bromobenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromobenzonitrile |
| CAS | 623-00-7 |
| Molekylformel | C7H4BrN |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | p-Bromobenzonitrile, 1-Bromo-4-benzonitrile, 1-Bromo-4-cyanobenzene, 1-Cyano-4-bromobenzene, 4-Bromobenzenitrile, 4-Bromobenzonitrile, 4-Bromocyanobenzene, 4-Bromophenyl Cyanide, 4-Bromophenylcarbonitrile, 4-Cyano-1-bromobenzene, 4-Cyanobromobenzene, 4-Cyanophenyl Bromide, NSC 3978, p-Bromobenzonitrile, p-Bromocyanobenzene, p-Cyanobromobenzene, p-Cyanophenyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H |
| LEDER | Brc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC-namn | 4-bromobenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.02 |
| Formel vikt | 180.9527 |