Läs mer
4-Brombensotrifluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11438486
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438486 5 g 5g
11448486 25 g 25g
11458486 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15942.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 402-43-7 | C7H4BrF3 | 225.008 g/mol
4-Brombensotrifluorid används för att studera palladacykelns katalytiska aktivitet med hjälp av Suzuki-Miyaura-reaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Brombensotrifluorid används för att studera palladacykelns katalytiska aktivitet med
hjälp av Suzuki-Miyaura-reaktionen.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402-43-7
Molekylformel C7H4BrF3
Molekylvikt (g/mol) 225.008
MDL-nummer MFCD00000398
InChI-nyckel XLQSXGGDTHANLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-bromo-4-trifluoromethyl, p-bromobenzotrifluoride, 4-bromotrifluorotoluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, p-bromotrifluoromethylbenzene, 4-trifluoromethyl bromobenzene, 4-bromo-a,a,a-trifluorotoluene, 4-trifluoromethylbromobenzene
PubChem CID 67872
IUPAC-namn 1-brom-4-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzotrifluoride
Densitet 1.63
Kokpunkt 154°C to 155°C
Flampunkt 60°C (140°F)
Brytningsindex 1.473
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 2045666
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix.
Formel vikt 225.01
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.