Läs mer
4-Brombensotrifluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10761631 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10761631 5 mL 5ml
10761821 25 mL 25ml
10043953 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10761631 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166670050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 402-43-7 | C7H4BrF3 | 225.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402-43-7
Molekylformel C7H4BrF3
Molekylvikt (g/mol) 225.01
MDL-nummer MFCD00000398
InChI-nyckel XLQSXGGDTHANLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-bromo-4-trifluoromethyl, p-bromobenzotrifluoride, 4-bromotrifluorotoluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, p-bromotrifluoromethylbenzene, 4-trifluoromethyl bromobenzene, 4-bromo-a,a,a-trifluorotoluene, 4-trifluoromethylbromobenzene
PubChem CID 67872
IUPAC-namn 1-brom-4-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzotrifluoride
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.6000g/mL, 1.6
Kokpunkt 154.0°C to 155.0°C
Flampunkt 48°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4CF3
Brytningsindex 1.4720 to 1.4740
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 225.01
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromobenzotrifluoride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.