Läs mer
4-bromobenzotrifluorid, TRC
Produktkod. 30332338
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30332338 25 g
1 options
Produktkod. 30332338 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68052525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzotrifluoride
CAS 402-43-7
Molekylformel C14 H21 N O3
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene, p-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)bromobenzene, 4-(Trifluoromethyl)phenyl bromide, 4-Bromo(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-1-(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-Bromobenzotrifluoride, 4-Trifluoromethyl-1-bromobenzene, p-(Trifluoromethyl)bromobenzene, p-(Trifluoromethyl)phenyl Bromide, p-Bromo(trifluoromethyl)benzene, p-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, p-Bromobenzotrifluoride
InChI formel InChI=1S/C14H21NO3/c1-17-12-5-3-4-11(14(12)18-2)13(16)10-6-8-15-9-7-10/h3-5,10,13,15-16H,6-9H2,1-2H3/t13-/m1/s1
LEDER COc1cccc([C@H](O)C2CCNCC2)c1OC
IUPAC-namn (R)-(2,3-dimetoxifyrenyl)-piperidin-4-ylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 251.321
Formel vikt 251.152