Läs mer
4-bromobenzoylklorid, 98+%
Produktkod. 11356656
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356656 50 g 50g
11346656 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03794.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 586-75-4 | C7H4BrClO | 219,46 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
4-Brombensoylklorid används vid syntes av HIV-1-proteashämmare. Det används också vid syntes av oxazoler, cyklohexanonderivat som smärtstillande och antimikrobiella medel.
Löslighet
Löslig i metanol. Reagerar med vatten och bildar Hcl.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka baser. Inkompatibel med fukt och baser. Förvara vid 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 586-75-4
Molekylformel C7H4BrClO
Molekylvikt (g/mol) 219.46
MDL-nummer MFCD00000683
InChI-nyckel DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo, benzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoylchloride, p-bromobenzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoic acid chloride, p-brombenzoylchlorid, 4bromobenzoyl chloride, p-brc6h4cocl, 4-bromo-benzoylchloride
PubChem CID 68515
IUPAC-namn 4-brombensoylklorid
LEDER ClC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzoyl chloride
Smältpunkt 38 °C till 42 °C
Kokpunkt 246 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 636641
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i metanol. Reagerar med vatten och bildar Hcl.
Formel vikt 219.47
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.