Läs mer
4-Bromobenzyl-2,3,5,6-d4 Bromide, CDN
Produktkod. 30312601
Change view
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30312601 0.5 g 0.5g
30324140 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30312601 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND75400.5G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzyl Bromide-2,3,5,6-D4
CAS 2708280-84-4
Molekylformel C7 D4 H2 Br2
Kvantitet 0.5 g
Synonym 3-Bromo-6-bromomethylbenzene-1,2,4,5-d4, 4-Bromobenzyl-d4 Bromide, 4-Bromobenzyl-2,3,5,6-d4 Bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene, 1-Bromomethyl-4-bromobenzene-2,3,5,6-d4, 4-Bromobenzyl Bromide-2,3,5,6-D4
InChI formel InChI=1 S/C7H6Br2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(CBr)c([2 H])c([2 H])c1Br
IUPAC-namn 1-bromo-4-(bromomethyl)-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene
Molekylvikt (g/mol) 253.9552
Formel vikt 251.9087 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.