missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromobenzyl-2,3,5,6-d4 Bromide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromobenzyl Bromide-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 2708280-84-4 |
| Molekylformel | C7 D4 H2 Br2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 3-Bromo-6-bromomethylbenzene-1,2,4,5-d4, 4-Bromobenzyl-d4 Bromide, 4-Bromobenzyl-2,3,5,6-d4 Bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene, 1-Bromomethyl-4-bromobenzene-2,3,5,6-d4, 4-Bromobenzyl Bromide-2,3,5,6-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6Br2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(CBr)c([2 H])c([2 H])c1Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-4-(bromomethyl)-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.9552 |
| Formel vikt | 251.9087 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?