Läs mer
4-Bromobenzyl alcohol, 99%
Produktkod. 11474614
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474614 10 g 10g
11484614 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474614 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13197.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 873-75-6 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873-75-6
Molekylformel C7H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 187.036
MDL-nummer MFCD00004650
InChI-nyckel VEDDBHYQWFOITD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzyl alcohol, 4-bromophenyl methanol, p-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-bromo, para-bromobenzyl alcohol, 4-bromobenzylalcohol, p-bromo-benzyl alcohol, ccris 5119, 4-bromophenyl-methanol, benzyl alcohol, p-bromo
PubChem CID 70119
IUPAC-namn (4-bromfenyl)metanol
LEDER C1=CC(=CC=C1CO)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzyl alcohol
Smältpunkt 76°C to 79°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1931620
Formel vikt 187.04
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.