Läs mer
4-brombensylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10563121 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10563121 100 g Glasflaska 100g
10275340 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10563121 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150411000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 589-15-1 | C7H6Br2 | 249.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 589-15-1
Molekylformel C7H6Br2
Molekylvikt (g/mol) 249.93
MDL-nummer MFCD00000179
InChI-nyckel YLRBJYMANQKEAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzyl bromide, 1-bromo-4-bromomethyl benzene, p-bromobenzyl bromide, alpha,p-dibromotoluene, alpha,4-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-4-bromomethyl, 4-bromobenzylbromide, unii-3d1ttl8bgn, a,p-dibromotoluene, 4-bromo benzyl bromide
PubChem CID 68527
IUPAC-namn 1-brom-4-(brommetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1CBr)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzyl bromide
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 60.0°C to 64.0°C
Färg Tan till vitt
Kokpunkt 115.0°C to 124.0°C (12.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4CH2Br
Kvantitet 100 g
Beilstein 05, 308
Merck Index 15, 1416
Löslighetsinformation Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,ether,carbon disulfide and,benzene
Formel vikt 249.93
Procent renhet 98%
Fysisk form Coarse Crystalline Solid or Solid Melt
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromobenzyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.