Läs mer
4-Bromobenzyl bromide, 98+%
Produktkod. 11414253
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414253 25 g 25g
11424253 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414253 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10892.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 589-15-1 | C7H6Br2 | 249.933 g/mol
4-Bromobensylbromid används för att framställa ett 20-ledars aminometyl-substituerat biarylbibliotek via sekventiell N-alkylering av olika aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Brombensylbromid används för att framställa ett 20-medlems aminometyl-
substituerat biarylbibliotek via sekventiell N-alkylering av olika aminer.
Löslighet
Lättlöslig i varm alkohol, eter, koldisulfid, bensen och isättika. Lösligt i vatten och alkohol.
Anmärkningar
Förvara behållare väl tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats. Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Den är känslig för ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 589-15-1
Molekylformel C7H6Br2
Molekylvikt (g/mol) 249.933
MDL-nummer MFCD00000179
InChI-nyckel YLRBJYMANQKEAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzyl bromide, 1-bromo-4-bromomethyl benzene, p-bromobenzyl bromide, alpha,p-dibromotoluene, alpha,4-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-4-bromomethyl, 4-bromobenzylbromide, unii-3d1ttl8bgn, a,p-dibromotoluene, 4-bromo benzyl bromide
PubChem CID 68527
IUPAC-namn 1-brom-4-(brommetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1CBr)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzyl bromide
Smältpunkt 60°C to 64°C
Kokpunkt 115°C to 124°C (12 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 606498
Merck Index 14,1409
Löslighetsinformation Easily soluble in hot alcohol,ether,carbon disulfide,benzene and glacial acetic acid. Soluble in water and alcohol.
Formel vikt 249.94
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.