missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromobenzyl-d6 Bromide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromobenzyl-d6 Bromide |
| CAS | 229948-68-9 |
| Molekylformel | C7 2H6 Br2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-bromo-6-(bromomethyl-d2)- (9 CI), 4-Bromobenzyl-d6 Bromide, 1-Bromo-4-[bromo(dideuterio)methyl]-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6Br2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5D2 |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1Br)C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-4-[bromo(dideuterio)methyl]-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.968 |
| Formel vikt | 253.921 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?