Läs mer
4-brombensylmerkaptan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15483437
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15483437 250 mg 250mg
11441150 1 g 1g
11451150 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15483437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26299.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19552-10-4 | C7H7BrS | 203.097 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19552-10-4
Molekylformel C7H7BrS
Molekylvikt (g/mol) 203.097
MDL-nummer MFCD03701566
InChI-nyckel CUCKXDPCCYHFMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzyl mercaptan, 4-bromophenyl methanethiol, 4-bromobenzylmercaptan, 4-bromophenyl methane-1-thiol, acmc-20ammu, pubchem6868, 4-bromo-a-toluenethiol, 4-bromo-, a-toluenethiol, 4-bromo-alpha-toluenethiol
PubChem CID 271218
IUPAC-namn (4-bromfenyl)metantiol
LEDER C1=CC(=CC=C1CS)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzyl mercaptan
Smältpunkt 26°C to 30°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.617
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 203.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.