Läs mer
4-Bromobenzylaminhydroklorid, 98 %
Produktkod. p-7081145
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464423 10 g 10g
11474423 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464423 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10979.09
CAS: 26177-44-6 | C7H9BrClN | 222,51 g/mol
4-Brombensylaminhydroklorid används för att studera egenskaperna hos C-terminal polyaminmodifiering i närvaro av proteas och amin. Vidare används den för att framställa 1-(4-brombensyl)-pyrrol genom att reagera med 2,5-dimetoxi-tetrahydrofuran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Brombensylaminhydroklorid används för att studera egenskaperna hos C-terminal polyaminmodifiering i närvaro av proteas och amin. Vidare används den för att framställa 1-(4-brombensyl)-pyrrol genom att reagera med 2,5-dimetoxi-tetrahydrofuran.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26177-44-6
Molekylformel C7H9BrClN
Molekylvikt (g/mol) 222.51
MDL-nummer MFCD00012860
InChI-nyckel BVYUYDBWQMSOKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzylamine hydrochloride, 4-bromophenyl methanamine hydrochloride, 4-bromobenzylamine hcl, 4-bba x hcl, 4-bromo-benzylamine hydrochloride, p-bromobenzylamine hydrochloride, benzenemethanamine, 4-bromo-, hydrochloride, pubchem3751, acmc-1cfrz, 4-bromobenzylamine, hcl
PubChem CID 2724096
IUPAC-namn (4-bromfenyl)metanamin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NCC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzylamine hydrochloride
Smältpunkt 272°C to 274°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 3693458
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 222.52
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromobenzylamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromobenzylamine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.