Läs mer
4-Brombensylzinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15435395
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435395 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15435395 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58662.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115055-85-1 | C7H6Br2Zn | 315.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobenzylzinc bromide
Namnnotering Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 115055-85-1
Densitet 1.015
Molekylformel C7H6Br2Zn
MDL-nummer MFCD01311435
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Air sensitive
Synonym zinc 2+ ion 4-bromophenyl methanide bromide
InChI-nyckel HJQDBIKHGQSYJU-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Zn++].[Br-].[CH2-]C1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC-namn zink(2+)(4-bromfenyl)metanidbromid
Molekylvikt (g/mol) 315.31
PubChem CID 57346859
Formel vikt 315.31
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.