Läs mer
4'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15448207
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448207 1 g 1g
15458207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51762.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 885951-66-6
Molekylformel C13H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 277.117
MDL-nummer MFCD01318398
InChI-nyckel IZEOXGJWZDXOEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromophenyl benzoic acid, 4'-bromo-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-bromobiphenyl-3-carboxylic acid, 4'-bromo-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, amtda010, 4 inverted exclamation marka-bromobiphenyl-3-carboxylic acid
PubChem CID 1501998
IUPAC-namn 3-(4-bromophenyl)benzoic acid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 277.12
Procent renhet 95%