Läs mer
4'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 277.12 |
| Procent renhet | 95% |