Läs mer
4-Bromobifenyl, 98+%
Produktkod. 11420483
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420483 250 g 250g
11400483 10 g 10g
11410483 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420483 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12638.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 92-66-0 | C12H9Br | 233,108 g/mol
4-Brombifenyl används som halogenerat kolväte. Det används också vid syntes av 4-bifenyltiolat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Brombifenyl används som halogenerat kolväte. Det används också vid syntes av 4-bifenyltiolat.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Känslig för ljus. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Undvik överdriven värme och ljus. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-66-0
Molekylformel C12H9Br
Molekylvikt (g/mol) 233.108
MDL-nummer MFCD00000100
InChI-nyckel PKJBWOWQJHHAHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobiphenyl, p-bromobiphenyl, 4-bromo-1,1'-biphenyl, 4-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo, 4-biphenyl bromide, p-bromodiphenyl, biphenyl, 4-bromo, 4-bromo-biphenyl, p-phenylbromobenzene
PubChem CID 7101
IUPAC-namn 1-brom-4-fenylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobiphenyl
Smältpunkt 88 °C till 92 °C
Kokpunkt 310 °C
Flampunkt 143 °C (289 °F)
Kvantitet 250 g
Beilstein 1907453
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 233.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.