Läs mer
4-Bromobifenyl, TRC
Produktkod. 30341867
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30341867 25 g
1 options
Produktkod. 30341867 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68054525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PBB-No. 3
CAS 92-66-0
Molekylformel C12 H9 Br
Kvantitet 25 g
Synonym PBB 3 (4-Bromobiphenyl), 1,1'-Biphenyl, 4-bromo-, Biphenyl, 4-bromo- (6CI,8CI), 4-Bromo-1,1'-biphenyl, (4-Bromophenyl)benzene, 1-Bromo-4-phenylbenzene, 4-Biphenyl bromide, 4-Biphenylyl bromide, 4-Bromobiphenyl, 4-Bromodiphenyl, 4-Phenylbromobenzene, 4'-Bromobiphenyl, NSC 406933, PBB 3, p-Biphenylyl bromide, p-Bromobiphenyl, p-Bromodiphenyl, p-Bromophenylbenzene, p-Phenylbromobenzene, p-Phenylphenyl bromide
InChI formel InChI=1S/C12H9Br/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
LEDER Brc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 1-bromo-4-fenylbensen
Molekylvikt (g/mol) 233.1
Formel vikt 231.9888