Läs mer
4-Bromobifenyl, TRC
Produktkod. 30336998
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30336998 1 g
1 options
Produktkod. 30336998 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6805451G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PBB-No. 3
CAS 92-66-0
Molekylformel C12 H9 Br
Kvantitet 1 g
Synonym PBB 3 (4-Bromobiphenyl), 1,1'-Biphenyl, 4-bromo-, Biphenyl, 4-bromo- (6CI,8CI), 4-Bromo-1,1'-biphenyl, (4-Bromophenyl)benzene, 1-Bromo-4-phenylbenzene, 4-Biphenyl bromide, 4-Biphenylyl bromide, 4-Bromobiphenyl, 4-Bromodiphenyl, 4-Phenylbromobenzene, 4'-Bromobiphenyl, NSC 406933, PBB 3, p-Biphenylyl bromide, p-Bromobiphenyl, p-Bromodiphenyl, p-Bromophenylbenzene, p-Phenylbromobenzene, p-Phenylphenyl bromide
InChI formel InChI=1S/C12H9Br/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
LEDER Brc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 1-bromo-4-fenylbensen
Molekylvikt (g/mol) 233.1
Formel vikt 231.9888