Läs mer
(4-Bromobutoxy)benzene, 97%
Produktkod. 11427157
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427157 5 g 5g
11437157 25 g 25g
11447157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14956.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1200-03-9 | C10H13BrO | 229.12 g/mol
(4-Bromobutoxi)bensen används för att producera 5-fenoxi-valeriansyra med koldioxid och reagens Mg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(4-Bromobutoxi)bensen används för att producera 5-fenoxi-valeriansyra med koldioxid och reagens Mg.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl förslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1200-03-9
Molekylformel C10H13BrO
Molekylvikt (g/mol) 229.12
MDL-nummer MFCD00000262
InChI-nyckel QBLISOIWPZSVIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutoxy benzene, 4-phenoxybutyl bromide, 4-bromobutyl phenyl ether, benzene, 4-bromobutoxy, 1-bromo-4-phenoxybutane, phenoxybutyl bromide, 4-phenoxybutylbromide, benzene, bromobutoxy, 4-bromo-1-phenoxybutane, 4-brombutoxy benzol
PubChem CID 70986
IUPAC-namn 4-bromobutoxibensen
LEDER BrCCCCOC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Bromobutoxy)benzene
Smältpunkt 40°C to 43°C
Kokpunkt 153°C to 154°C (18 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 2044374
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 229.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.