Läs mer
4-Bromobutyl acetate, 97%
Produktkod. 11447527
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447527 10 g 10g
11457527 50 g 50g
11467527 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15632.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4753-59-7 | C6H11BrO2 | 195.056 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4753-59-7
Molekylformel C6H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 195.056
MDL-nummer MFCD00000263
InChI-nyckel UOABIRUEGSGTSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutylacetate, 4-bromo-n-butyl acetate, 1-butanol, 4-bromo-, acetate, acetic acid 4-bromobutyl ester, 1-butanol, 4-bromo-, 1-acetate, 4-bromo-1-acetoxybutane, 1-butanol, 4-bromo-,1-acetate, bromobutyl acetate, 4-acetoxy-butylbromide, 4-acetoxybutyl bromide
PubChem CID 78491
IUPAC-namn 4-brombutylacetat
LEDER CC(=O)OCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobutyl acetate
Densitet 1.348
Kokpunkt 96°C to 97°C (15 mmHg)
Flampunkt 109°C (228°F)
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 10 g
Beilstein 1749695
Formel vikt 195.07
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.