Läs mer
(4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide, 98%
Produktkod. 11476226
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476226 10 g 10g
11486226 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23040.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7333-63-3 | C22H23Br2P | 478.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7333-63-3
Molekylformel C22H23Br2P
Molekylvikt (g/mol) 478.21
MDL-nummer MFCD00031636
InChI-nyckel BJDNCJGRAMGIRU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-bromobutyl triphenylphosphonium bromide, 4-bromobutyl triphenyl phosphonium bromide, 4-bromobutyl triphenylphosphanium bromide, 4-bromobutyl-triphenylphosphonium bromide, 4-bromobutyl triphenyl phosphanium bromide, 4-bromobutyl triphenyl-phosphonium bromide, 4-bromo butyl triphenylphosphonium bromide, 4-bromanylbutyl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, 4-bromobutyl triphenyl-,bromide 1:1, phosphonium, 4-bromobutyl triphenyl-, bromide 1:1
PubChem CID 2733851
IUPAC-namn 4-bromobutyl(trifenyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].BrCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 206°C to 212°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 3812291
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 478.22
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.