Läs mer
(4-bromobutyl) triphenylfosfoniumbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 7333-63-3 |
| Molekylformel | C23 H21 N3 O4 . H Cl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium Bromide, (4-Bromobutyl)triphenyl-phosphonium Bromide, NSC 84071 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H21N3O4.ClH/c24-23(25)26-19-10-8-18(9-11-19)22(28)30-20-12-6-16(7-13-20)14-21(27)29-15-17-4-2-1-3-5-17;/h1-13H,14-15H2,(H4,24,25,26);1H |
| LEDER | Cl.NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(CC(=O)OCc3ccccc3)cc2 |
| IUPAC-namn | [4-(2-oxo-2-fenylmetoxyetyl)fenyl] 4-karbamimidamiddobenzoat; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 439.892 |
| Formel vikt | 439.13 |