Learn More
4-Bromobutylboronic acid (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11496170
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11496170 1 g 1g
15487655 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11496170 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27097.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Add to basket
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 165881-36-7
Molekylformel C14H24BBrO2
Molekylvikt (g/mol) 315.058
MDL-nummer MFCD09037500
InChI-nyckel DQGAIMVYOVPBSD-FMSGJZPZSA-N
Synonym 4-bromobutylboronic acid 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol ester, 4-bromobutylboronate ester, 4-bromobutaneboronic acid 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol ester, 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol 4-bromobutylboronate ester, 1s,2s,6r,8s-4-4-bromobutyl-1,8-dihydrogenio-2,9,9-trimethyl-3,5-dioxa-4-boratricyclo 6.1.1.02,6 decane, 1s,2s,6r,8s-4-4-bromobutyl-2,9,9-trimethyl-3,5-dioxa-4-boratricyclo 6.1.1.0?,? decane, 1s,2s,6r,8s-4-4-bromobutyl-2,9,9-trimethyl-3,5-dioxa-4-boratricyclo 6.1.1.0^ 2,6 decane, 1s,2s,6r,8s-4-4-bromobutyl-2,9,9-trimethyl-3,5-dioxa-4-boratricyclo 6.1.1.0_,? decane, 3as,4s,6s,7ar-2-4-bromobutyl-3a,5,5-trimethylhexahydro-2h-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborole, 3as,4s,6s,7ar-2-4-bromobutyl-3a,5,5-trimethylhexahydro-4,6-methanobenzo d 1,3,2 dioxaborole
PubChem CID 44784918
LEDER B1(OC2CC3CC(C3(C)C)C2(O1)C)CCCCBr
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Bromobutylboronic acid (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 1 g
Optisk rotation +18° (c=1 i kloroform)
Formel vikt 315.06
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.