Läs mer
4-bromosmörsyra, 97 %
Produktkod. 11415303
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415303 10 g 10g
11425303 50 g 50g
11435303 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415303 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12870.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2623-87-2 | C4H7BrO2 | 167,00 g/mol
4-bromsmörsyra används som ett bifunktionellt tvärbindare och som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Bromsmörsyra används som ett bifunktionellt tvärbindare och som en
farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i vatten
och utspädd alkali.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras vid rumstemperatur. Den är känslig för ljus. Inkompatibel med starka oxidationsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2623-87-2
Molekylformel C4H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 167.00
MDL-nummer MFCD00002817
InChI-nyckel GRHQDJDRGZFIPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutyric acid, butanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-n-butyric acid, butyric acid, 4-bromo, gamma-bromobutyric acid, rarechem al bo 0176, 4-bromobutyricacid, carboxypropyl bromide, 4-bromo-butyric acid, pubchem3754
PubChem CID 75809
IUPAC-namn 4-brombutansyra
LEDER OC(=O)CCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobutyric acid
Smältpunkt 31 °C till 33 °C
Kokpunkt 129 °C till 131 °C (11 mmHg)
Flampunkt 115 °C (239 °F)
Odör Stank
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1743056
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten och utspädd alkali.
Formel vikt 167.01
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.