Läs mer
4-bromobutyrsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromobutyric Acid |
| CAS | 2623-87-2 |
| Molekylformel | C4H7BrO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Bromobutanoic Acid, 4-Bromobutyric Acid, Carboxypropyl Bromide, NSC 99322, γ-Bromobutyric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7) |
| LEDER | OC(=O)CCCBr |
| IUPAC-namn | 4-bromobutansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 167 |
| Formel vikt | 165.9629 |