Läs mer
4-bromobutyronitril, 97 %
Produktkod. 11413434
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413434 10 g 10g
11423434 50 g 50g
11433434 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413434 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10674.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 5332-06-9 | C4H6BrN | 148,00 g/mol
4-bromobutyronitril används som en prekursor för framställning av cylopropylcyanid. Dess derivat, 4-Bromo-2,2-Diphenyl Butyronitrile används som en mellanprodukt för loperamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-bromobutyronitril används som en prekursor för framställning av cylopropylcyanid. Dess derivat, 4-Bromo-2,2-Diphenyl Butyronitrile används som en mellanprodukt för loperamid.
Löslighet
Blandbar med toluen och bensen. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5332-06-9
Molekylformel C4H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 148.00
MDL-nummer MFCD00001971
InChI-nyckel CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutyronitrile, butanenitrile, 4-bromo, 1-bromo-3-cyanopropane, 3-bromopropyl cyanide, 3-cyanopropyl bromide, gamma-bromobutyronitrile, butyronitrile, 4-bromo, usaf do-6, 4-bromo butyronitrile, trimethylene bromocyanide
PubChem CID 21412
IUPAC-namn 4-bromobutannitril
LEDER C(CC#N)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobutyronitrile
Densitet 1.491
Kokpunkt 204°C to 206°C
Flampunkt 103°C (217°F)
Odör Odorless
Brytningsindex 1.478
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 956577
Löslighetsinformation Miscible with toluene and benzene. Immiscible with water.
Formel vikt 148.01
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.