Läs mer
4-Bromobutyryl chloride, 97%
Produktkod. 11470013
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470013 5 g 5g
11480013 25 g 25g
11490013 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470013 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12094.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 927-58-2 | C4H6BrClO | 185.445 g/mol
4-Brombutyrylklorid används som en prekursor för syntes av karolsyra genom att reagera med etoximagnesiomalonester. Det används i stor utsträckning som en mellanprodukt i organisk syntes och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Bromobutyrylklorid används som en prekursor för syntes av karolsyra genom att reagera med etoximagnesiomalonester. Det används i stor utsträckning som en mellanprodukt i organisk syntes och läkemedel.
Löslighet
Blandbar med organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Ta bort alla antändningskällor. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 927-58-2
Molekylformel C4H6BrClO
Molekylvikt (g/mol) 185.445
MDL-nummer MFCD00000753
InChI-nyckel LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-bromo, g-bromobutyroyl chloride, butyryl chloride, 4-bromo, 4-bromobutyrylchloride, bromobutryl chloride, bromobutyryl chloride, acmc-20ammt, 4-bromobutanoylchloride, 4-bromobutyroylchloride
PubChem CID 70225
IUPAC-namn 4-bromobutanoylklorid
LEDER C(CC(=O)Cl)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromobutyryl chloride
Densitet 1.6
Kokpunkt 102°C to 103°C (40 mmHg)
Flampunkt 91°C (195°F)
Linjär formel Br(CH2)3COCl
Brytningsindex 1.492
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1743026
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Formel vikt 185.45
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromobutyryl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromobutyryl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.