Läs mer
4-bromklolorbensen, 99 %
Produktkod. 10627333 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10627333 50 g Plastflaska 50g
10148003 100 g Plastflaska 100g
10519820 500 g Plastflaska 500g
10102710 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10627333 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106830500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106-39-8 | C6H4BrCl | 191,45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-39-8
Molekylformel C6H4BrCl
Molekylvikt (g/mol) 191.45
MDL-nummer MFCD00000600
InChI-nyckel NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromochlorobenzene, p-bromochlorobenzene, 4-chlorobromobenzene, p-chlorobromobenzene, p-chlorophenyl bromide, benzene, 1-bromo-4-chloro, 4-chlorophenyl bromide, 1-chloro-4-bromobenzene, 4-chloro-1-bromobenzene, p-bromoclorobenzene
PubChem CID 7806
IUPAC-namn 1-brom-4-klorbensen
LEDER ClC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromochlorobenzene
Smältpunkt 64,0 °C till 67,0 °C
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
Färg Vitt
CAS Max % 100.0
Densitet 1.6510g/mL, 1.651
Kvantitet 50 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Linjär formel BrC6H4Cl
Beilstein 05, 209
Kokpunkt 196,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,045 g/L (25 °C). Andra lösligheter: lösliga i de flesta organiska lösningsmedel
Formel vikt 191.45
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.