Läs mer
4-(Bromochloromethyl)-3-chloro-5-hydroxy-2(5H)-furanone (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Bromochloromethyl)-3-chloro-5-hydroxy-2(5H)-furanone (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 132059-51-9 |
| Molekylformel | C5 H3 Br Cl2 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Chloro-4-(bromochloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone, BMX 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3BrCl2O3/c6-3(8)1-2(7)5(10)11-4(1)9/h3-4,9H |
| LEDER | OC1OC(=O)C(=C1C(Cl)Br)Cl |
| IUPAC-namn | 3-[bromo(chloro)methyl]-4-chloro-2-hydroxy-2H-furan-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.886 |
| Formel vikt | 259.8643 |