Läs mer
4-Bromocinnamaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromocinnamaldehyde |
| CAS | 3893-18-3 |
| Molekylformel | C9 H7 Br O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7BrO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+ |
| LEDER | Brc1ccc(\C=C\C=O)cc1 |
| IUPAC-namn | (E)-3-(4-bromophenyl)prop-2-enal |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.06 |
| Formel vikt | 209.968 |