Läs mer
4-Bromocinnaminsyra, övervägande trans, 97+%
Produktkod. 11440423
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440423 100 g 100g
11420423 5 g 5g
11430423 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440423 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11503.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 1200-07-3 | C9H7BrO2 | 227,06 g/mol
4-bromkanelsyra har använts vid framställning av: (E)-β -brom-4-bromostyren, 2-amino-7-(piperidin-4-yl)isokinolin, bromerat dansylderivat (4-bromfenyl)-4-(5-(dimetylamino)naftalen-1-sulfonamido)butansyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Bromkanelsyra har använts vid framställning av: (E)-β -brom-4-bromostyren, 2-amino-7-(piperidin-4-yl)isokinolin, bromerat dansylderivat (4-bromfenyl)-4-(5-(dimetylamino)naftalen-1-sulfonamido)butansyra.
Löslighet
Löslig i alkohol, etylacetat, DMSO. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Förvara på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen såsom oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1200-07-3
Molekylformel C9H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 227.06
MDL-nummer MFCD00004394
InChI-nyckel CPDDDTNAMBSPRN-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 4-bromocinnamic acid, p-bromocinnamic acid, 3-4-bromophenyl acrylic acid, bromocinnamic acid,4, 2e-3-4-bromophenyl prop-2-enoic acid, trans-4-bromocinnamic acid, e-3-4-bromophenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-4-bromophenyl-, 2e, 4-bromocinnamic acid, predominantly trans, rarechem bk hd c006
PubChem CID 737158
IUPAC-namn (E)-3-(4-bromfenyl)prop-2-ensyra
LEDER OC(=O)\C=C\C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromocinnamic acid
Namnnotering Övervägande trans
Smältpunkt 260 °C till 264 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 3538823
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, etylacetat, DMSO. Olöslig i vatten.
Formel vikt 227.06
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.