Läs mer
4-bromocinnaminsyra, TRC
Produktkod. 30330850
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30330850 50 g
1 options
Produktkod. 30330850 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68243550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromocinnamic Acid
CAS 1200-07-3
Molekylformel C9H7BrO2
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C9H7BrO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
LEDER OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
IUPAC-namn (E)-3-(4-bromofenyl)prop-2-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 227.06
Formel vikt 225.9629