Läs mer
4-Bromodiphenyleter, 99 %
Produktkod. 11361287
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361287 25 g 25g
11371287 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01473.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 101-55-3 | C12H9BrO | 249,107 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-55-3
Molekylformel C12H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 249.107
MDL-nummer MFCD00000094
InChI-nyckel JDUYPUMQALQRCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromodiphenyl ether, 4-bromophenyl phenyl ether, 4-bromophenoxybenzene, p-bromodiphenyl ether, p-phenoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-4-phenoxy, p-bromophenyl phenyl ether, 4-bromodiphenylether, p-bromophenoxybenzene, ether, p-bromophenyl phenyl
PubChem CID 7565
ChEBI CHEBI:77421
IUPAC-namn 1-brom-4-fenoxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromodiphenyl ether
Smältpunkt 17°C to 18°C
Densitet 1.42
Kokpunkt 304°C to 305°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.608
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1308972
Formel vikt 249.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.