missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromoestrone (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromoestrone |
| CAS | 1630-82-6 |
| Molekylformel | C18H21BrO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Bromo-3-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21BrO2/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(20)17(19)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)21/h4,6,11-12,14,20H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,18+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4c(Br)c(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S)-4-bromo-3-hydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.26 |
| Formel vikt | 348.0725 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?