Läs mer
4’-Bromoflavone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Bromoflavone |
| CAS | 20525-20-6 |
| Molekylformel | C15 H9 Br O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H9BrO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)15-9-13(17)12-3-1-2-4-14(12)18-15/h1-9H |
| LEDER | Brc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3ccccc3O2 |
| IUPAC-namn | 2-(4-bromophenyl)chromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.13 |
| Formel vikt | 299.9786 |