Läs mer
4-bromofluorbensen, 99 %
Produktkod. 15730789 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15730789 500 mL Glasflaska 500ml
10385830 10 mL Glasflaska 10ml
10345880 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15730789 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107015000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
CAS: 460-00-4 | C6H4BrF | 175,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 460-00-4
Molekylformel C6H4BrF
Molekylvikt (g/mol) 175.00
MDL-nummer MFCD00000342
InChI-nyckel AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromofluorobenzene, p-bromofluorobenzene, p-fluorobromobenzene, 4-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-4-fluoro, 4-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-4-bromobenzene, 4-fluoro-1-bromobenzene, p-fluorophenyl bromide, bromo fluorobenzene
PubChem CID 9993
IUPAC-namn 1-brom-4-fluorbensen
LEDER FC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromofluorobenzene
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -8,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.5930g/mL, 1.593
Kokpunkt 150,0 °C till 153,0 °C
Flampunkt 53 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4F
Brytningsindex 1,5260 till 1,5280
Kvantitet 500 mL
Beilstein 05, 209
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,14 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol, 2-propanol, aceton, lösliga i eter
Formel vikt 175
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.