Läs mer
4-bromofuran-2-karboxamid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15439027
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439027 5 g 5g
15449027 250 mg 250mg
15429027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15439027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52355.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 957345-95-8 | C5H4BrNO2 | 189.996 g/mol
Reaktant i syntesen av 6-fenantridinoner. Bromofuran-2-karboxamid används i undersökningen av supramolekylära amid- och tioamidsyntoner i vätebindningsmönster.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reaktant vid syntes av 6-fenantridinoner. Bromofuran-2-karboxamid används i undersökningen av supramolekylära amid- och tioamidsyntoner i vätebindningsmönster.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 957345-95-8
Molekylformel C5H4BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 189.996
MDL-nummer MFCD12755858
InChI-nyckel UDNSRLLRTQICFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-furan-2-carboxylic acid amide
PubChem CID 57589975
IUPAC-namn 4-bromofuran-2-karboxamid
LEDER C1=C(OC=C1Br)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromofuran-2-carboxamide
Kvantitet 5 g
Formel vikt 189.99
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.