Läs mer
4-Bromoheptane, 97%
Produktkod. 11381717
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381717 5 g 5g
11391717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04807.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 998-93-6 | C7H15Br | 179.10 g/mol
4-Bromoheptan används vid framställning av 4-nitro-heptan genom att reagera med natriumnitrit som reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Bromoheptan används vid framställning av 4-
nitro-heptan genom att reagera med natriumnitrit som reagens.
Löslighet
Blandbar med koltetraklorid, kloroform och bensen. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 998-93-6
Molekylformel C7H15Br
Molekylvikt (g/mol) 179.10
MDL-nummer MFCD00039182
InChI-nyckel BNUTXEKPXPZAIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptane, 4-bromo, 4-bromo-heptane, acmc-20ammr, 4-bromoheptane 5g
PubChem CID 70460
IUPAC-namn 4-bromheptan
LEDER CCCC(Br)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoheptane
Densitet 1.14
Kokpunkt 60°C to 62°C (18 mmHg)
Flampunkt 40°C (104°F)
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1697144
Löslighetsinformation Miscible with carbon tetrachloride,chloroform and benzene. Immiscible with water.
Formel vikt 179.11
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.