Läs mer
4-bromoimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15442409
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442409 5 g 5g
15452409 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15442409 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64972.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2302-25-2 | C3H3BrN2 | 146.98 g/mol
Används som en viktig mellanprodukt för råmaterial för organisk syntes, agrokemi, läkemedel och färgämnesområde
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används som en viktig mellanprodukt för råmaterial för
organisk syntes, agrokemisk, farmaceutisk och färgämnesområdet
. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2302-25-2
Molekylformel C3H3BrN2
Molekylvikt (g/mol) 146.98
MDL-nummer MFCD00047021
InChI-nyckel FHZALEJIENDROK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1h-imidazole, 4-bromoimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo, 4 or 5-bromoimidazole, imidazole, 4-bromo, 4-bromo-3h-imidazole, imidazole, 4 or 5-bromo-6ci,7ci, 5-bromoimidazole, 3kqm, 4-bromo-imidazole
PubChem CID 96125
IUPAC-namn 5-brom-lH-imidazol
LEDER BrC1=CN=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoimidazole
Smältpunkt 131°C to 135°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1615
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 146.97
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.