Läs mer
4-Bromoindol, 98 %
Produktkod. 11388716
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388716 5 g 5g
11398716 250 mg 250mg
11378716 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11388716 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19417.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 52488-36-5 | C8H6BrN | 196,047 g/mol
4-Bromindol är en potentiell hämmare av GSK-3. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Bromindol är en potentiell hämmare av GSK-3. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Ej blandbar i
vatten.
Anteckningar
Air& Ljuskänslig. Förvara vid 4 °C. Förvara i mörker. Förvara under torr inert gas. Skydda mot värme. Inkompatibel med värme. ljus, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52488-36-5
Molekylformel C8H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 196.047
MDL-nummer MFCD00671502
InChI-nyckel GRJZJFUBQYULKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoindole, 1h-indole, 4-bromo, 4-bromo-indole, pubchem7449, acmc-1amo5, ksc269g6j, grjzjfubqyulkl-uhfffaoysa
PubChem CID 676494
IUPAC-namn 4-brom-lH-indol
LEDER C1=CC2=C(C=CN2)C(=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoindole
Smältpunkt 17°C
Densitet 1.563
Kokpunkt 88°C to 90°C (0.1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.6545
Kvantitet 5 g
Beilstein 114891
Känslighet Air and light sensitive
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 196.05
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.