Läs mer
4-Bromoindol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromoindole |
| CAS | 52488-36-5 |
| Molekylformel | C8 H6 Br N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | GR80205X, Naratriptan Hydrochloride (GR85548A) related |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrN/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H |
| LEDER | Brc1cccc2[nH]ccc12 |
| IUPAC-namn | 4-bromo-1H-indol |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.04 |
| Formel vikt | 194.9684 |