Läs mer
4-Bromoisoindolin hydroklorid, 97 %
Produktkod. 10725652 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10725652 5 g Glasflaska 5g
10575870 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10725652 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435870050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 923590-95-8 | C8H8BrN·ClH | 234,52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 923590-95-8
Molekylformel C8H8BrN·ClH
Molekylvikt (g/mol) 234.52
InChI-nyckel FQHLHVFOJBANKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoisoindoline hydrochloride, 4-bromo-isoindoline hcl, 4-bromo-2,3-dihydro-1h-isoindole hydrochloride, 4-bromo-1h-isoindoline hydrochloride, 4-bromoisoindoline hcl, 1h-isoindole, 4-bromo-2,3-dihydro-, hydrochloride 1:1, pubchem14849, acmc-209y8q, 4-bromo-isoindoline hydrochloride
PubChem CID 44228644
IUPAC-namn 4-brom-2,3-dihydro-lH-isoindol;hydroklorid
LEDER C1C2=C(CN1)C(=CC=C2)Br.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoisoindoline hydrochloride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 269 °C till 274 °C
Färg Vitt till gult
Elementaranalys 39,33 till 42,61 % C 5,73 till 6,21 % N
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 234.52
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromoisoindoline hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.